Documentos
657026
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IDA
macroporous, 350-750 μm particle size
Sinônimo(s):
QuadraPure® Iminodiacetate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
QuadraPure®
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: copper reactive
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
tamanho de partícula
350-750 μm
Aplicação
Metal Scavenger: Fe, Al, Ga, In, Cu, V, Pb, Ni, Zn, Cd, Be, Mn, Co, Sr, Ba
Informações legais
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)