Documentos Principais
65700
Sigma-Aldrich
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N5
Número CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein:
7707
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
chave InChI
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)