Documentos
656801
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
69-73 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
chave InChI
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2