Documentos Principais
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
Sinônimo(s):
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.4650 (lit.)
p.e.
166 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)