Ensaio
98%
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 100
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
254-260 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(I)cc3)-c4ccc(I)cc4
InChI
1S/C24H15I3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
chave InChI
KGLWDSJGGFTHHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)