Documentos Principais
656348
Sigma-Aldrich
Lithium 3-fluoropyridine-2-carboxylate
90%
Sinônimo(s):
3-Fluoropicolinic acid, lithium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3LiFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)