Documentos
656283
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO3
Peso molecular:
183.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4630
pb
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup