Documentos Principais
656151
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
p-Chlorohydrocinnamic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.148,00
R$ 1.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.148,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
chave InChI
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tomáš Hložek et al.
Journal of analytical toxicology, 40(9), 749-753 (2016-09-04)
A simple, sensitive and robust method for simultaneous determination of antiepileptic drugs (gabapentin, pregabalin and vigabatrin) in human serum using GC-MS was developed and validated for clinical toxicology purposes. This method employs an emerging class of derivatization agents - alkyl