Documentos Principais
655929
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3COC6H3(Cl)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
211.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.428
pb
94-96 °C/11 mmHg
densidade
1.524 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)