Documentos Principais
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
107-111 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
chave InChI
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)