Documentos Principais
654736
Sigma-Aldrich
[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CF3)NHCSHN2
Número CAS:
Peso molecular:
299.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
176-181 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3N2S/c9-4-1-2-6(14-7(13)15)5(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
chave InChI
HXTGSKARZANHPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)