Documentos Principais
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Thienyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
204.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
238-243 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
chave InChI
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)