Key Documents
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Sinônimo(s):
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-5-bromopyridine, tert-Butyl 4-(5′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
342.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
83-87 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
chave InChI
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)