Key Documents
653594
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
Sinônimo(s):
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9ClOS
Número CAS:
Peso molecular:
200.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
38-42 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)