Documentos Principais
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
169-173 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
chave InChI
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)