Documentos Principais
652547
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19NO2 ·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
281.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
178-182 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O=C(OCc1ccccc1)C2CC3CCCC3N2
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H
chave InChI
HLXCXOQXUDRJLF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)