Documentos Principais
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)hydrazinesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥95.0%
Sinônimo(s):
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N2NaO4S · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
258.23
Beilstein:
6255508
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)