Documentos Principais
652008
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Fluoro-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
203.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
100-104 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.4498 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here