Documentos Principais
648760
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClS
Número CAS:
Peso molecular:
132.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5400 (lit.)
p.e.
147-149 °C (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
chave InChI
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)