Documentos Principais
570877
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 464,00
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 464,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9F2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
281.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
chave InChI
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)