Documentos
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinônimo(s):
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
268.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
chave InChI
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Aplicação
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)