Documentos Principais
646881
Supelco
Chloroform solution
NIST standard reference material, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
NIST standard reference material
concentração
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tamanho do tubo de RMN × C
1.7 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)