Documentos
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1,2-Trimethoxyethane
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Beilstein:
741876
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
pb
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
densidade
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
72.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.5 °C - closed cup