Documentos
646822
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H3Cl2FOS
Número CAS:
Peso molecular:
249.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
108-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
chave InChI
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3