Documentos Principais
646407
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromopyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
215.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
175-179 °C (lit.)
grupo funcional
amide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
chave InChI
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)