Key Documents
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
276.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
chave InChI
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)