Documentos Principais
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12FNO
Número CAS:
Peso molecular:
229.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
65-69 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
imine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
chave InChI
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)