Documentos Principais
644803
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 773,00
5 G
R$ 3.769,00
R$ 773,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 773,00
5 G
R$ 3.769,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 773,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
96-100 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(on1)C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-6(11-8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
chave InChI
OWMVXHFZCCPOTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christina D Camell et al.
Cell metabolism, 30(6), 1024-1039 (2019-11-19)
During aging, visceral adiposity is often associated with alterations in adipose tissue (AT) leukocytes, inflammation, and metabolic dysfunction. However, the contribution of AT B cells in immunometabolism during aging is unexplored. Here, we show that aging is associated with an