Documentos Principais
644684
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
111.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
30-34 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-3H,1H3
chave InChI
OCOCVXUEFWNRJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)