Documentos Principais
644668
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
91-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
chave InChI
ZCVSOFHLCCVOJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)