Documentos Principais
644579
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
104-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
chave InChI
XAPRKUUFZCSOTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)