Documentos Principais
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C10H5CHO
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
pf
79-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)