Documentos Principais
644269
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
245.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5710 (lit.)
p.e.
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
densidade
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
chave InChI
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)