Documentos Principais
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11Br
Número CAS:
Peso molecular:
175.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
chave InChI
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)