Documentos Principais
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H(F3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
210.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
chave InChI
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)