Documentos Principais
633003
Sigma-Aldrich
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
162.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
pf
154-158 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid can be used in the synthesis of the following:
  • rivaroxaban, an oxazolidinone derivative used in the treatment of thromboembolic disorders[1]
  • 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylic acid, which can be used in the synthesis of thieno[2,3-b][1,4]thiapezine-5-ones
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"A Novel Synthesis of the Oxazolidinone Antithrombotic Agent Rivaroxaban"
Yuan J, et al.
Molecules (Basel), 19(09), 14999- 11500 (2014)
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain