Documentos Principais
643068
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(F)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
236.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5800 (lit.)
p.e.
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)