Documentos Principais
639818
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
203.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
183-188 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
chave InChI
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)