Documentos Principais
638943
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Chlorophenylglycine
95%
Sinônimo(s):
L-2-Chlorophenylglycine, (S)-α−Amino-(2-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
pf
182-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xue Xin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 718305-718305 (2013-06-06)
Coronary heart disease (CHD) is one of the highest mortality diseases in the world. Traditional Chinese medicine compound Danshen dripping pills (CDDPs) have currently made a great achievement in treating CHD. However, the therapeutic mechanism of CDDP is often poorly