638013
4-Diphenylphosphanylbenzoic acid, 2-(trimethylsilyl)ethyl ester solution
0.5 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.925 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H27O2PSi/c1-28(2,3)19-18-26-24(25)20-14-16-23(17-15-20)27(21-10-6-4-7-11-21)22-12-8-5-9-13-22/h4-17H,18-19H2,1-3H3
chave InChI
QTYUNPJLGFKKRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of alkenes
- Methylation of aldehydes
- Mitsunobu reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup