Documentos Principais
637661
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-methylpyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
250.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)cnc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3
chave InChI
LIMXEVCFAUTBCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)