Documentos Principais
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-cyanopyridine, 6-Aminonicotinonitrile
Selecione um tamanho
5 G
R$ 412,00
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 412,00
About This Item
Fórmula linear:
C5H3NNH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
113876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
159-163 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
chave InChI
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)