Documentos Principais
636711
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-diiodobenzene
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H36I2
Número CAS:
Peso molecular:
554.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5564 (lit.)
densidade
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
chave InChI
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)