Documentos Principais
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyridine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 765,00
R$ 765,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 765,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
147.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 765,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
chave InChI
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)