636444
Diamond
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥95% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% trace metals basis
Formulário
nanopowder
spherical
área da superfície
278-335 m2/g , BET
tamanho de partícula
<10 nm (TEM)
densidade
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.17 g/mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Potential uses of nano-diamond are in biosensor applications. Surface modification of nano-diamond may enhance its linking mechanism with specific biomolecules.[2] DNPs can be subjected to functionalization post Fenton treatment. These functionalized DNPs may be used as gene delivery systems.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?