Documentos Principais
635782
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H2F2CHOB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
185.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
255-260 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
chave InChI
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)