Documentos Principais
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
reticulação
1 % cross-linked
Extensão da rotulagem
1.5 mmol/g N loading
tamanho de partícula
50-100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)