Documentos Principais
634735
Sigma-Aldrich
Lanthanum aluminum oxide
single crystal substrate, <100>, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum aluminate
About This Item
Fórmula linear:
LaAlO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
single side polished
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
constante dielétrica
~25
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamanho
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
pf
2080 °C (lit.)
densidade
6.52 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<100>
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[La]=O
InChI
1S/Al.La.3O
chave InChI
KJXBRHIPHIVJCS-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Single crystal lanthanum aluminate substrate lattices have a good lattice match with most perovskite-structured materials. It is an excellent substrate for the epitaxial growth of magnetic and ferro-electric thin films and high-temperature superconductors. Due to its dielectric properties it is also posses properties for low-loss microwave and dielectric resonance applications.
forma física
Rhombohedral at 25 °C (a = 5.357 Å, c = 13.22 Å); Cubic at >435 °C (a = 3.821 Å)
Outras notas
thermal expansion = 10 × 10-6/°C; loss tangent at 10 GHz = ~3 × 10-4 @ 300 K, 0.6 × 10-4 @ 77 K; insoluble in mineral acids at 25 °C, soluble in H3PO3 at >150 °C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.