Documentos Principais
634514
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H7BrO
Peso molecular:
205.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
49-51 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
chave InChI
WYECURVXVYPVAT-CLQMYPOBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)