Documentos Principais
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Copper aluminate
About This Item
Fórmula linear:
CuAl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
181.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98.5% trace metals basis
forma
nanopowder
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)